Principaux documents
ENAH6591F933
Enamine
6-bromo-4-methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
500 MG
761.30 CHF
1 G
964.10 CHF
2.5 G
1 845.50 CHF
5 G
2 708.70 CHF
10 G
3 995.70 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-645777-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
500 MG
761.30 CHF
1 G
964.10 CHF
2.5 G
1 845.50 CHF
5 G
2 708.70 CHF
10 G
3 995.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-645777-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-4-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H8BrN3/c1-4-2-5(9)3-6-7(4)12-8(10)11-6/h2-3H,1H3,(H3,10,11,12)
Clé InChI
HTXFZLGBGYXXBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645777
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645777