Principaux documents
ENAH6591F826
Enamine
2-(4-hydroxypiperidin-1-yl)benzoic acid hydrochloride
100 MG
344.00 CHF
250 MG
474.00 CHF
500 MG
719.70 CHF
1 G
909.50 CHF
2.5 G
1 741.50 CHF
5 G
2 556.60 CHF
10 G
3 768.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-7445303-100MG
344.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
344.00 CHF
250 MG
474.00 CHF
500 MG
719.70 CHF
1 G
909.50 CHF
2.5 G
1 741.50 CHF
5 G
2 556.60 CHF
10 G
3 768.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.72
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7445303-100MG
344.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-hydroxypiperidin-1-yl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO3.ClH/c14-9-5-7-13(8-6-9)11-4-2-1-3-10(11)12(15)16;/h1-4,9,14H,5-8H2,(H,15,16);1H
Clé InChI
WLUCOKWXKODJMJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445303
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445303