Principaux documents
ENAH6591996F
Enamine
ethyl 3-hydroxybicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate
100 MG
401.20 CHF
250 MG
552.00 CHF
500 MG
845.80 CHF
1 G
1 070.70 CHF
2.5 G
2 053.50 CHF
5 G
3 018.10 CHF
10 G
4 453.30 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-7421034-100MG
401.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
401.20 CHF
250 MG
552.00 CHF
500 MG
845.80 CHF
1 G
1 070.70 CHF
2.5 G
2 053.50 CHF
5 G
3 018.10 CHF
10 G
4 453.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7421034-100MG
401.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-hydroxybicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)8-6-3-5(10)4-7(6)8/h5-8,10H,2-4H2,1H3
Clé InChI
UJQGBLCKEKGWPH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7421034
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7421034