Principaux documents
ENAH6591990F
Enamine
tert-butyl N-[1-(5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-carbonyl)piperidin-4-yl]carbamate
50 MG
476.60 CHF
100 MG
687.20 CHF
250 MG
964.10 CHF
500 MG
1 493.20 CHF
1 G
1 902.70 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-7446970-50MG
476.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
476.60 CHF
100 MG
687.20 CHF
250 MG
964.10 CHF
500 MG
1 493.20 CHF
1 G
1 902.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7446970-50MG
476.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1-(5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-carbonyl)piperidin-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H19BrN4O3S/c1-13(2,3)21-12(20)15-8-4-6-18(7-5-8)10(19)9-16-17-11(14)22-9/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,15,20)
Clé InChI
UMXKBTSEOOSSHG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446970
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446970