ENAH581687AA
Enamine
4-[(1,1-dioxo-1lambda6,2-thiazinan-2-yl)methyl]-3-fluorobenzonitrile
Réf. du fournisseur: EN300-7463758-100MG
436.30 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7463758-100MG
436.30 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-((1,1-dioxido-1,2-thiazinan-2-yl)methyl)-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C12H13FN2O2S/c13-12-7-10(8-14)3-4-11(12)9-15-5-1-2-6-18(15,16)17/h3-4,7H,1-2,5-6,9H2
Clé InChI
FQPPGAHDCUUVGJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463758