ENAH5802F24B
Enamine
7-(azetidin-3-yloxy)quinoline dihydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-7439020-50MG
341.40 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7439020-50MG
341.40 CHF
Iupac Name
7-(azetidin-3-yloxy)quinoline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2O.2ClH/c1-2-9-3-4-10(6-12(9)14-5-1)15-11-7-13-8-11;;/h1-6,11,13H,7-8H2;2*1H
Clé InChI
KANILWZMFUDAMI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439020