Principaux documents
ENAH5802EC6D
Enamine
(5S)-5-methyl-1,4-diazepane dihydrochloride
50 MG
346.60 CHF
100 MG
492.20 CHF
250 MG
684.60 CHF
500 MG
1 051.20 CHF
1 G
1 335.90 CHF
2.5 G
2 574.80 CHF
5 G
3 787.70 CHF
10 G
5 594.70 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-7441641-50MG
346.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
346.60 CHF
100 MG
492.20 CHF
250 MG
684.60 CHF
500 MG
1 051.20 CHF
1 G
1 335.90 CHF
2.5 G
2 574.80 CHF
5 G
3 787.70 CHF
10 G
5 594.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.11
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7441641-50MG
346.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(S)-5-methyl-1,4-diazepane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2.2ClH/c1-6-2-3-7-4-5-8-6;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H/t6-;;/m0../s1
Clé InChI
DBSNHHJBAPATCL-ILKKLZGPSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441641
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441641