ENAH5802EA10
Enamine
3-{[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]methyl}piperidine hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-7427332-50MG
713.20 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7427332-50MG
713.20 CHF
Iupac Name
3-((3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)methyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12F3N3.ClH/c9-8(10,11)7(13-14-7)4-6-2-1-3-12-5-6;/h6,12H,1-5H2;1H
Clé InChI
VSNLYHTZVQSEDR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427332