Documents
ENAH5802E877
Enamine
2-cyclopropyl-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c1-4-6(9(13)14)8(12)11-7(10-4)5-2-3-5/h10H,2-3H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
IWFKJAUIVNEROO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35009
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35009