Principaux documents
ENAH5802E535
Enamine
methyl 7-amino-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
100 MG
406.40 CHF
250 MG
562.40 CHF
500 MG
857.50 CHF
1 G
1 087.60 CHF
2.5 G
2 088.60 CHF
5 G
3 068.80 CHF
10 G
4 530.00 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-6759919-100MG
406.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
406.40 CHF
250 MG
562.40 CHF
500 MG
857.50 CHF
1 G
1 087.60 CHF
2.5 G
2 088.60 CHF
5 G
3 068.80 CHF
10 G
4 530.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6759919-100MG
406.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 7-amino-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9N3O2/c1-15-10(14)7-4-6-2-3-8(11)13-9(6)12-5-7/h2-5H,1H3,(H2,11,12,13)
Clé InChI
KVPDAKKDBZNZJA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759919
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759919