Principaux documents
ENAH5802E32F
Enamine
7-bromo-8-methoxyisoquinoline
50 MG
436.30 CHF
100 MG
627.40 CHF
250 MG
877.00 CHF
500 MG
1 355.40 CHF
1 G
1 724.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-7354932-50MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
436.30 CHF
100 MG
627.40 CHF
250 MG
877.00 CHF
500 MG
1 355.40 CHF
1 G
1 724.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7354932-50MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromo-8-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-8-6-12-5-4-7(8)2-3-9(10)11/h2-6H,1H3
Clé InChI
RZKBDXIVILJRDR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354932
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354932