Principaux documents
ENAH38A2DAD8
Enamine
1-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]ethan-1-one dihydrochloride
100 MG
217.90 CHF
250 MG
292.00 CHF
500 MG
507.80 CHF
1 G
662.50 CHF
2.5 G
1 256.60 CHF
5 G
1 836.40 CHF
10 G
2 702.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-7354223-100MG
217.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
217.90 CHF
250 MG
292.00 CHF
500 MG
507.80 CHF
1 G
662.50 CHF
2.5 G
1 256.60 CHF
5 G
1 836.40 CHF
10 G
2 702.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7354223-100MG
217.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(R)-1-(3-aminopiperidin-1-yl)ethan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.2ClH/c1-6(10)9-4-2-3-7(8)5-9;;/h7H,2-5,8H2,1H3;2*1H/t7-;;/m1../s1
Clé InChI
YQGLCYRTQRISIT-XCUBXKJBSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354223
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354223