Principaux documents
ENAH38A2DAC4
Enamine
{8-thia-2-azaspiro[4.5]decan-3-yl}methanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.77
Numéro MDL:
Iupac Name
(8-thia-2-azaspiro[4.5]decan-3-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NOS.ClH/c11-6-8-5-9(7-10-8)1-3-12-4-2-9;/h8,10-11H,1-7H2;1H
Clé InChI
NCSYCGHAWYGODI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354142
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354142