ENAH38A2CC18
Enamine
7-methoxy-6-azaspiro[2.6]non-6-ene
Réf. du fournisseur: EN300-6498721-50MG
362.20 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-6498721-50MG
362.20 CHF
Iupac Name
7-methoxy-6-azaspiro[2.6]non-7-ene
Inchi Code
1S/C9H15NO/c1-11-8-2-3-9(4-5-9)6-7-10-8/h2,10H,3-7H2,1H3
Clé InChI
FPJRMOHHCZYUIH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498721