Principaux documents
ENAH38A2BF20
Enamine
3-oxo-3-(2,4,6-trifluorophenyl)propanenitrile
100 MG
344.00 CHF
250 MG
474.00 CHF
500 MG
719.70 CHF
1 G
909.50 CHF
2.5 G
1 741.50 CHF
5 G
2 556.60 CHF
10 G
3 768.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-5031665-100MG
344.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
344.00 CHF
250 MG
474.00 CHF
500 MG
719.70 CHF
1 G
909.50 CHF
2.5 G
1 741.50 CHF
5 G
2 556.60 CHF
10 G
3 768.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-5031665-100MG
344.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-oxo-3-(2,4,6-trifluorophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H4F3NO/c10-5-3-6(11)9(7(12)4-5)8(14)1-2-13/h3-4H,1H2
Clé InChI
MELFTXBEFBNONR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5031665
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5031665