Principaux documents
ENAH38A2B984
Enamine
5-(hydroxymethyl)furan-2-carbonitrile
100 MG
357.00 CHF
250 MG
490.90 CHF
500 MG
748.30 CHF
1 G
945.90 CHF
2.5 G
1 813.00 CHF
5 G
2 658.00 CHF
10 G
3 920.30 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-136165-100MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
357.00 CHF
250 MG
490.90 CHF
500 MG
748.30 CHF
1 G
945.90 CHF
2.5 G
1 813.00 CHF
5 G
2 658.00 CHF
10 G
3 920.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.11
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-136165-100MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(hydroxymethyl)-2-furonitrile
Inchi Code
1S/C6H5NO2/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,8H,4H2
Clé InChI
XAOLIZQQNMUXQB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136165
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136165