Documents
ENAH31552271
Enamine
methyl 3-[(1r,3r)-3-aminocyclobutyl]benzoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.72
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-((1r,3r)-3-aminocyclobutyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c1-15-12(14)9-4-2-3-8(5-9)10-6-11(13)7-10;/h2-5,10-11H,6-7,13H2,1H3;1H/t10-,11-;
Clé InChI
CNZZCKQDEVBINN-PFWPSKEQSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735776
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735776