Principaux documents
ENAH31552259
Enamine
2-ethoxyethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
15-18
Iupac Name
2-ethoxyethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C11H16O4S/c1-3-14-8-9-15-16(12,13)11-6-4-10(2)5-7-11/h4-7H,3,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
HXXNTEDKEYTYPD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740858
Melting Point
15-18
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740858