Principaux documents
ENAH31551DB3
Enamine
1-bromo-3-ethynyladamantane
100 MG
461.00 CHF
250 MG
640.40 CHF
500 MG
983.60 CHF
1 G
1 247.50 CHF
2.5 G
2 401.90 CHF
5 G
3 531.60 CHF
10 G
5 213.80 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-6734344-100MG
461.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
461.00 CHF
250 MG
640.40 CHF
500 MG
983.60 CHF
1 G
1 247.50 CHF
2.5 G
2 401.90 CHF
5 G
3 531.60 CHF
10 G
5 213.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6734344-100MG
461.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1s,3r,5R,7S)-1-bromo-3-ethynyladamantane
Inchi Code
1S/C12H15Br/c1-2-11-4-9-3-10(5-11)7-12(13,6-9)8-11/h1,9-10H,3-8H2
Clé InChI
LPTRMTVYGUQEQS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734344
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734344