Principaux documents
ENAH31551A15
Enamine
1-(1,3-thiazol-2-yl)bicyclo[2.1.1]hexane-5-carboxylic acid
100 MG
1 233.20 CHF
250 MG
1 740.20 CHF
500 MG
2 716.50 CHF
1 G
3 470.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-6729554-100MG
1 233.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
1 233.20 CHF
250 MG
1 740.20 CHF
500 MG
2 716.50 CHF
1 G
3 470.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6729554-100MG
1 233.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(thiazol-2-yl)bicyclo[2.1.1]hexane-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO2S/c12-8(13)7-6-1-2-10(7,5-6)9-11-3-4-14-9/h3-4,6-7H,1-2,5H2,(H,12,13)
Clé InChI
KDBRBFSRYHYODS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729554
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729554