Documents
ENAH3155182B
Enamine
(1-ethylcycloheptyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.28
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-ethylcycloheptyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H21N/c1-2-10(9-11)7-5-3-4-6-8-10/h2-9,11H2,1H3
Clé InChI
LYLSRCLHLHRRLL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2956555
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2956555