Principaux documents
ENAH315517EE
Enamine
5-amino-3,4-dimethylthieno[2,3-c]pyridazine-6-carboxylic acid
100 MG
604.00 CHF
250 MG
843.20 CHF
500 MG
1 302.10 CHF
1 G
1 657.00 CHF
2.5 G
3 415.90 CHF
5 G
6 694.50 CHF
10 G
13 009.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-2441060-100MG
604.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
604.00 CHF
250 MG
843.20 CHF
500 MG
1 302.10 CHF
1 G
1 657.00 CHF
2.5 G
3 415.90 CHF
5 G
6 694.50 CHF
10 G
13 009.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-2441060-100MG
604.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-3,4-dimethylthieno[2,3-c]pyridazine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9N3O2S/c1-3-4(2)11-12-8-5(3)6(10)7(15-8)9(13)14/h10H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
GYQFDZJEBMHAOK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2441060
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2441060