Principaux documents
ENAH31551741
Enamine
1-benzylpiperidine-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.28
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H16N2/c14-9-13-7-4-8-15(11-13)10-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13H,4,7-8,10-11H2
Clé InChI
RNWAFQDLIHHQAP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1265936
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1265936