Documents
ENAH315516C1
Enamine
1-bromo-2-(chloromethyl)cyclopropane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.45
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-(chloromethyl)cyclopropane
Inchi Code
1S/C4H6BrCl/c5-4-1-3(4)2-6/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
ZWVGHLJSROOWQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343290
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343290