Documents
ENAH304FD088
Enamine
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Numéro MDL:
Iupac Name
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C7H7N3/c8-6-4-10-7-5(6)2-1-3-9-7/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Clé InChI
HCTKTFWOSSBSIL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1825987