Principaux documents
ENAH30498491
Enamine
2-(quinolin-4-yloxy)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(quinolin-4-yloxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c13-11(14)7-15-10-5-6-12-9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H,7H2,(H,13,14)
Clé InChI
GSSWQWTVYDDKER-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1174843