Documents
ENAH30453B94
Enamine
1-[(5-chlorothiophen-2-yl)sulfonyl]piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.77
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(5-chloro-2-thienyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O2S2/c9-7-1-2-8(14-7)15(12,13)11-5-3-10-4-6-11/h1-2,10H,3-6H2
Clé InChI
RBKLPYOXLAWRCL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09738