Documents
ENAH303684C3
Enamine
2-chloro-1,8-naphthyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.6
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-1,8-naphthyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O2/c10-7-4-6(9(13)14)5-2-1-3-11-8(5)12-7/h1-4H,(H,13,14)
Clé InChI
LKHAMIRFTVFGRG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1671774
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1671774