Principaux documents
ENAH303683B6
Enamine
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-amine
100 MG
344.00 CHF
250 MG
474.00 CHF
500 MG
719.70 CHF
1 G
909.50 CHF
2.5 G
1 741.50 CHF
5 G
2 556.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-1259748-100MG
344.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
344.00 CHF
250 MG
474.00 CHF
500 MG
719.70 CHF
1 G
909.50 CHF
2.5 G
1 741.50 CHF
5 G
2 556.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1259748-100MG
344.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-8-4-2-6-9(11)10(8)12/h2,4,6H,3,5,7,11H2,1H3
Clé InChI
VJEBUWIOOXEPJG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1259748
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1259748