ENAH30368266
Enamine
1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-6730773-50MG
598.80 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-6730773-50MG
598.80 CHF
Iupac Name
1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-6(2)8(9)4-7(3,5-8)10-6;/h4-5,9H2,1-3H3;1H
Clé InChI
XKIRDQKEEORMID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730773