Principaux documents
ENAH3036819A
Enamine
methyl (1r,3r)-3-(3-formyl-1H-pyrazol-1-yl)cyclobutane-1-carboxylate
100 MG
393.40 CHF
250 MG
544.20 CHF
500 MG
831.50 CHF
1 G
1 051.20 CHF
2.5 G
2 018.40 CHF
5 G
2 966.10 CHF
10 G
4 377.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-6729475-100MG
393.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
393.40 CHF
250 MG
544.20 CHF
500 MG
831.50 CHF
1 G
1 051.20 CHF
2.5 G
2 018.40 CHF
5 G
2 966.10 CHF
10 G
4 377.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6729475-100MG
393.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (1r,3r)-3-(3-formyl-1H-pyrazol-1-yl)cyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H12N2O3/c1-15-10(14)7-4-9(5-7)12-3-2-8(6-13)11-12/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t7-,9-
Clé InChI
UWDBGLQTVBTWCT-XWEPSHTISA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729475
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729475