Principaux documents
ENAH3035EDC3
Enamine
2-{3-azaspiro[5.5]undecan-9-yl}acetic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.76
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-azaspiro[5.5]undecan-9-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H21NO2.ClH/c14-11(15)9-10-1-3-12(4-2-10)5-7-13-8-6-12;/h10,13H,1-9H2,(H,14,15);1H
Clé InChI
BDAAFCZIZKHVDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505100
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505100