Principaux documents
ENAH3035EC35
Enamine
methyl 2,4-dichloro-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.03
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2,4-dichloro-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2O2/c1-10-3(5(11)12-2)4(7)9-6(10)8/h1-2H3
Clé InChI
DFYUIKFFSUIUGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503950
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503950