Documents
ENAH3035E878
Enamine
2-(morpholin-3-yl)-1,3-benzoxazole hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.69
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(morpholin-3-yl)benzo[d]oxazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2O2.ClH/c1-2-4-10-8(3-1)13-11(15-10)9-7-14-6-5-12-9;/h1-4,9,12H,5-7H2;1H
Clé InChI
CDDRMQVVHFJGBQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499714
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499714