Principaux documents
ENAH3035E5FC
Enamine
tert-butyl 3-methyl-4-oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane-1-carboxylate
50 MG
697.60 CHF
100 MG
899.10 CHF
250 MG
1 263.10 CHF
500 MG
1 962.50 CHF
1 G
2 504.60 CHF
2.5 G
4 864.10 CHF
5 G
7 176.80 CHF
10 G
10 619.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-6496764-50MG
697.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
697.60 CHF
100 MG
899.10 CHF
250 MG
1 263.10 CHF
500 MG
1 962.50 CHF
1 G
2 504.60 CHF
2.5 G
4 864.10 CHF
5 G
7 176.80 CHF
10 G
10 619.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.37
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6496764-50MG
697.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-methyl-4-oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-11-9-16(12(17)19-13(2,3)4)14(10-18-11)5-7-15-8-6-14/h11,15H,5-10H2,1-4H3
Clé InChI
FUFOJQQYDXGWNJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496764
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496764