Documents
ENAH3035E399
Enamine
3-(2,2,2-trifluoroethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.61
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)3-4-1-5(10)2-4;/h4-5H,1-3,10H2;1H
Clé InChI
XCBNZHWIVHLQDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494362
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494362