Principaux documents
ENAH3035DE1E
Enamine
N'-methyl-N'-oxobenzenecarboximidamide
100 MG
233.50 CHF
250 MG
314.10 CHF
500 MG
470.10 CHF
1 G
589.70 CHF
2.5 G
771.70 CHF
5 G
1 073.30 CHF
10 G
1 679.10 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-6488695-100MG
233.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
233.50 CHF
250 MG
314.10 CHF
500 MG
470.10 CHF
1 G
589.70 CHF
2.5 G
771.70 CHF
5 G
1 073.30 CHF
10 G
1 679.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6488695-100MG
233.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(E)-1-amino-N-methyl-1-phenylmethanimine oxide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-10(11)8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,9H2,1H3/b10-8+
Clé InChI
YGYNZYUPAWVUEA-CSKARUKUSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488695
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488695