Principaux documents
ENAH3035DD64
Enamine
5-(difluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
50 MG
436.30 CHF
100 MG
627.40 CHF
250 MG
877.00 CHF
500 MG
1 355.40 CHF
1 G
1 724.60 CHF
2.5 G
3 337.90 CHF
5 G
4 917.40 CHF
10 G
7 270.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-6481866-50MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
436.30 CHF
100 MG
627.40 CHF
250 MG
877.00 CHF
500 MG
1 355.40 CHF
1 G
1 724.60 CHF
2.5 G
3 337.90 CHF
5 G
4 917.40 CHF
10 G
7 270.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6481866-50MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(difluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H4ClF2NO2S/c7-13(11,12)5-1-4(6(8)9)2-10-3-5/h1-3,6H
Clé InChI
PYBAXOKYCKNZNL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481866
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481866