Principaux documents
ENAH3035DA96
Enamine
2-oxo-1,3-dioxolane-4-carboxylic acid
50 MG
436.30 CHF
100 MG
627.40 CHF
250 MG
877.00 CHF
500 MG
1 355.40 CHF
1 G
1 724.60 CHF
2.5 G
3 337.90 CHF
5 G
4 917.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-5253939-50MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
436.30 CHF
100 MG
627.40 CHF
250 MG
877.00 CHF
500 MG
1 355.40 CHF
1 G
1 724.60 CHF
2.5 G
3 337.90 CHF
5 G
4 917.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.07
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-5253939-50MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-oxo-1,3-dioxolane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H4O5/c5-3(6)2-1-8-4(7)9-2/h2H,1H2,(H,5,6)
Clé InChI
INDZWIZFONXCIY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5253939
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5253939