ENAH3035CFF2
Enamine
6,6-dimethylcyclohex-2-en-1-one
Réf. du fournisseur: EN300-254458-100MG
489.60 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-254458-100MG
489.60 CHF
Iupac Name
6,6-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C8H12O/c1-8(2)6-4-3-5-7(8)9/h3,5H,4,6H2,1-2H3
Clé InChI
KEYIROCHSRBPLS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254458