Principaux documents
ENAH3035CC38
Enamine
2-hydrazinylpyridine-4-carbonitrile
100 MG
84.00 CHF
250 MG
100.90 CHF
500 MG
132.10 CHF
1 G
156.80 CHF
2.5 G
249.10 CHF
5 G
403.80 CHF
10 G
713.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-39048-100MG
84.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
84.00 CHF
250 MG
100.90 CHF
500 MG
132.10 CHF
1 G
156.80 CHF
2.5 G
249.10 CHF
5 G
403.80 CHF
10 G
713.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-39048-100MG
84.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-hydrazinoisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H6N4/c7-4-5-1-2-9-6(3-5)10-8/h1-3H,8H2,(H,9,10)
Clé InChI
PMRMKCHJLLVOQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39048