Principaux documents
ENAH3035CB8B
Enamine
methyl 3-(piperazin-1-yl)oxetane-3-carboxylate
50 MG
571.50 CHF
100 MG
731.40 CHF
250 MG
1 026.50 CHF
500 MG
1 590.70 CHF
1 G
2 024.90 CHF
2.5 G
3 926.80 CHF
5 G
5 791.00 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-156979-50MG
571.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
571.50 CHF
100 MG
731.40 CHF
250 MG
1 026.50 CHF
500 MG
1 590.70 CHF
1 G
2 024.90 CHF
2.5 G
3 926.80 CHF
5 G
5 791.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-156979-50MG
571.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(piperazin-1-yl)oxetane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H16N2O3/c1-13-8(12)9(6-14-7-9)11-4-2-10-3-5-11/h10H,2-7H2,1H3
Clé InChI
JAYJGEQVGGXCAY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156979
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156979