Principaux documents
ENAH2C558233
Enamine
methyl 6-amino-5-hydroxypyridine-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.61
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 6-amino-5-hydroxypicolinate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2O3.ClH/c1-12-7(11)4-2-3-5(10)6(8)9-4;/h2-3,10H,1H3,(H2,8,9);1H
Clé InChI
LCOBYZIGEGVJMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482470
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482470