Principaux documents
ENAH2C558178
Enamine
tert-butyl 3-amino-octahydro-1H-indole-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-aminooctahydro-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-8-10(14)9-6-4-5-7-11(9)15/h9-11H,4-8,14H2,1-3H3
Clé InChI
CHEFDUFBSUSPOZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481416
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481416