Documents
ENAH2C557A7E
Enamine
3,7-diazatricyclo[3.3.3.0,1,5]undecane-2,4-dione hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.67
Numéro MDL:
Iupac Name
dihydro-1H,4H-3a,6a-(methanoiminomethano)cyclopenta[c]pyrrole-1,3(2H)-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c12-6-8-2-1-3-9(8,5-10-4-8)7(13)11-6;/h10H,1-5H2,(H,11,12,13);1H
Clé InChI
BZXRUAXDAHQECZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477804
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477804