Principaux documents
ENAH2C5577C9
Enamine
methyl cyclohex-2-ene-1-carboxylate
100 MG
474.00 CHF
250 MG
657.30 CHF
500 MG
1 009.60 CHF
1 G
1 281.30 CHF
2.5 G
2 470.80 CHF
5 G
3 634.30 CHF
10 G
5 367.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-6237205-100MG
474.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
474.00 CHF
250 MG
657.30 CHF
500 MG
1 009.60 CHF
1 G
1 281.30 CHF
2.5 G
2 470.80 CHF
5 G
3 634.30 CHF
10 G
5 367.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6237205-100MG
474.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl cyclohex-2-ene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h3,5,7H,2,4,6H2,1H3
Clé InChI
LKVHTVRTQUBZDN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6237205