Documents
ENAH2C5576F6
Enamine
5-methanesulfinylpentanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.23
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(methylsulfinyl)pentanenitrile
Inchi Code
1S/C6H11NOS/c1-9(8)6-4-2-3-5-7/h2-4,6H2,1H3
Clé InChI
FGYQUFZANKOISC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4290029
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4290029