Principaux documents
ENAH2C5572CF
Enamine
1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
100 MG
178.90 CHF
250 MG
237.40 CHF
500 MG
415.50 CHF
1 G
537.70 CHF
2.5 G
1 013.50 CHF
5 G
1 477.60 CHF
10 G
2 170.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-2009140-100MG
178.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
178.90 CHF
250 MG
237.40 CHF
500 MG
415.50 CHF
1 G
537.70 CHF
2.5 G
1 013.50 CHF
5 G
1 477.60 CHF
10 G
2 170.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-2009140-100MG
178.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4,5-dihydrothiazol-2-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N3S.2ClH/c7-5-3-9(4-5)6-8-1-2-10-6;;/h5H,1-4,7H2;2*1H
Clé InChI
VVNDVBZFHKJIHN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009140
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009140