Documents
ENAH2C55710F
Enamine
rac-methyl (1R,2S,4R)-2-acetamidobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (1R,2S,4R)-2-acetamidobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-7(13)12-11(10(14)15-2)6-8-3-4-9(11)5-8/h3-4,8-9H,5-6H2,1-2H3,(H,12,13)/t8-,9+,11+/m1/s1
Clé InChI
RUTMULAEKSLWQD-YWVKMMECSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722493
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722493