ENAH2C55606D
Enamine
1-bromo-3-cyclohexylbenzene
Réf. du fournisseur: EN300-175840-100MG
406.40 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-175840-100MG
406.40 CHF
Iupac Name
1-bromo-3-cyclohexylbenzene
Inchi Code
1S/C12H15Br/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h4,7-10H,1-3,5-6H2
Clé InChI
KTNLLCDOFZYDDH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175840